Merck
19684
Supelco
Chromoionophore XVII
Selectophore
Szinonimák:
1-Hydroxy-4-[4-(2-hydroxyethylsulfonyl)phenylazo]naphthalene-2-sulfonic acid potassium salt, GJM-541
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H15KN2O7S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
474.55
MDL-szám:
UNSPSC kód:
26111700
PubChem Substance ID:
termékcsalád
Selectophore
form
solid
SMILES string
OCCS(=O)(=O)c1ccc(cc1)\N=N\c2cc(c(O)c3ccccc23)S(=O)(=O)O[K]
InChI
1S/C18H16N2O7S2.K/c21-9-10-28(23,24)13-7-5-12(6-8-13)19-20-16-11-17(29(25,26)27)18(22)15-4-2-1-3-14(15)16;/h1-8,11,21-22H,9-10H2,(H,25,26,27);/q;+1/p-1/b20-19+;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FEQBTLSWGJASRO-RZLHGTIFSA-M
Általános leírás
Chromoionophores are colored ionophores. It consists of two functionally different parts namely ionophore and chromophore; ionophore helps in recognizing ions whereas chromophore transduces a chemical information produced by ionophore-ion interaction.
Alkalmazás
pH indicator can be covalently linked to a cellulose support. Model compound for pH and cation indicator dyes that can be covalently linked to cellulose.
Jogi információk
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
G. Mohr
Optical sensors for pH and cations using vinylsulfonyl dye chemistry null
Complexation of Cationic Species
Crown Ethers; Inoue
Cation Binding by Macrocycles, 465-465 (1990)
G. Mohr, O. Wolfbeis
Analytica Chimica Acta, 292, 41-41 (1994)