Fontos dokumentumok
27098
Chromoionophore VIII
Selectophore™
Szinonimák:
3′,3″,5′,5″-Tetrabromophenolphthaleinethyl ester, TBPE
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
Selectophore™
Minőségi szint
Forma
solid
SMILES string
CCOC(=O)c1ccccc1\C(c2cc(Br)c(O)c(Br)c2)=C3/C=C(Br)C(=O)C(Br)=C3
InChI
1S/C22H14Br4O4/c1-2-30-22(29)14-6-4-3-5-13(14)19(11-7-15(23)20(27)16(24)8-11)12-9-17(25)21(28)18(26)10-12/h3-10,27H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SQFXATUXPUCFFO-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)