Merck
62571
Supelco
Lithium ionophore VIII
Selectophore, function tested
Szinonimák:
N,N,N′,N′,N″,N″-Hexacyclohexyl-4,4′,4″-propylidynetris(3-oxabutyramide)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C48H83N3O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
798.19
Beilstein:
9248138
MDL-szám:
UNSPSC kód:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
grade
for ion-selective electrodes
Minőségi szint
100
200
termékcsalád
Selectophore
minőség
function tested
SMILES string
CCC(COCC(=O)N(C1CCCCC1)C2CCCCC2)(COCC(=O)N(C3CCCCC3)C4CCCCC4)COCC(=O)N(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/C48H83N3O6/c1-2-48(36-55-33-45(52)49(39-21-9-3-10-22-39)40-23-11-4-12-24-40,37-56-34-46(53)50(41-25-13-5-14-26-41)42-27-15-6-16-28-42)38-57-35-47(54)51(43-29-17-7-18-30-43)44-31-19-8-20-32-44/h39-44H,2-38H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QSTVDAZAPLNMPD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Alkalmazás
Selected application examples
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Egyéb megjegyzések
Lipophilic, neutral ionophore for lithium ion-selective solvent polymeric membrane electrodes
Jogi információk
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Konstantin M Mikhelson et al.
Analytical chemistry, 74(3), 518-527 (2002-02-13)
Lithium-selective electrodes with solvent polymeric membranes based on two different dicyclohexylamide neutral ionophores are studied systematically. The selectivity of lithium response is studied by means of the ordinary potentiometric experiments. Stability constants of lithium, sodium, and potassium ions with the
Preparation of di- and triamides and their application in ion-selective electrodes
Bochenska, M., et al.
J. Incl. Phenom. Mol. Recog. Chem., 10, 19-27 (1991)
Performance of a highly lipophilic Li+ lonophore in solvent polymeric membranes
Bochenska, M., Simon, W.
Mikrochimica Acta, 102, 277-281 (1990)
Novel flow-through bulk optode for spectrophotometric determination of lithium in pharmaceuticals and saliva
Albero, M.I., et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 145(1), 133-138 (2010)