Merck
27089
Supelco
Chromoionophore IV
Selectophore
Szinonimák:
5-Octadecanoyloxy-2-(4-nitrophenylazo)phenol, ETH 2412
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C30H43N3O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
525.68
Beilstein:
8244430
MDL-szám:
UNSPSC kód:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
termékcsalád
Selectophore
Minőségi szint
mp
121-125 °C
SMILES string
OC1=CC(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=CC=C1/N=N/C2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C30H43N3O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(35)38-27-22-23-28(29(34)24-27)32-31-25-18-20-26(21-19-25)33(36)37/h18-24,34H,2-17H2,1H3/b32-31+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OHHICQPUQDFJLP-QNEJGDQOSA-N
Általános leírás
Chromoionophore IV (5-Octadecanoyloxy-2-(4-nitrophenylazo)phenol, ETH 2412) is a lipophilic pH indicator and is generally used during the fabrication of optical sensors.
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Alkalmazás
ETH 2412 may be used for the optode membrane preparation, for determination of perchlorate spectrophotometrically.
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Egyéb megjegyzések
Assay of lipophilic anions, e.g. nitrate, with solvent polymeric optode membrane based on ETH 2412
Jogi információk
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Flow-through bulk optode for the spectrophotometric determination of perchlorate.
Soledad G
Microchimica Acta, 143 (1), 59-63 (2003)
Optical ion sensing with immobilized thin films of photocrosslinked decyl methacrylate.
Ambrose TM and Meyerhoff ME.
Analytica Chimica Acta, 378 (1), 119-126 (1999)
Polymeric membrane pH electrodes based on electrically charged ionophores.
Yanming M
Analytical Chemistry, 70 (24), 5252-5258 (1998)
P.C. Hauser et al.
Analytical Chemistry, 62, 1919-1919 (1990)