Fontos dokumentumok
60588
Potassium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate
Selectophore™
Szinonimák:
Tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]boron potassium
About This Item
Javasolt termékek
grade
for ion-selective electrodes
Minőségi szint
termékcsalád
Selectophore™
Teszt
≥95.0% (based on K, ICP)
mp
126-129 °C
SMILES string
[K+].FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)[B-](c2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)(c3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c4cc(cc(c4)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C32H12BF24.K/c34-25(35,36)13-1-14(26(37,38)39)6-21(5-13)33(22-7-15(27(40,41)42)2-16(8-22)28(43,44)45,23-9-17(29(46,47)48)3-18(10-23)30(49,50)51)24-11-19(31(52,53)54)4-20(12-24)32(55,56)57;/h1-12H;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DGEVYOMQOPNBCY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?