Merck
27087
Supelco
Chromoionophore II
Selectophore
Szinonimák:
9-Dimethylamino-5-[4-(16-butyl-2,14-dioxo-3,15-dioxaeicosyl)phenylimino]benzo[a]phenoxazine, ETH 2439
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C46H59N3O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
733.98
Beilstein:
6626911
MDL-szám:
UNSPSC kód:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
termékcsalád
Selectophore
Minőségi szint
form
solid
SMILES string
CCCCC(CCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCOC(=O)Cc1ccc(cc1)\N=C2\C=C3Oc4cc(ccc4N=C3c5ccccc25)N(C)C
InChI
1S/C46H59N3O5/c1-5-7-19-37(20-8-6-2)53-44(50)23-15-13-11-9-10-12-14-18-30-52-45(51)31-34-24-26-35(27-25-34)47-41-33-43-46(39-22-17-16-21-38(39)41)48-40-29-28-36(49(3)4)32-42(40)54-43/h16-17,21-22,24-29,32-33,37H,5-15,18-20,23,30-31H2,1-4H3/b47-41-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SWOXJPWUWJDGGP-LOKWYOQLSA-N
Általános leírás
Chromoionophore II (ETH 2439, 9-Dimethylamino-5-[4-(16-butyl-2,14-dioxo-3,15-dioxaeicosyl)phenylimino]benzo[a]phenoxazine) is a phenoxazine derivative.
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Alkalmazás
Selected application examples
Assay of Na+ activity with solvent polymeric optode membrane prepared with ETH 2439 and sodium ionophore V; Assay of Ca2+ activity with solvent polymeric optode membranes prepared from ETH 2439 and calcium ionophore I
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Jogi információk
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The potentiometric pH response of chromoionophores used in optical sensors.
LInder E, et.la.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 352 (1), 309-312 (1993)
Hannah R Schwartz et al.
Cell reports, 31(12), 107800-107800 (2020-06-25)
When evaluating anti-cancer drugs, two different measurements are used: relative viability, which scores an amalgam of proliferative arrest and cell death, and fractional viability, which specifically scores the degree of cell killing. We quantify relationships between drug-induced growth inhibition and