Merck
27097
Supelco
Chromoionophore VII
Selectophore
Szinonimák:
9-Dimethylamino-5-[4-(15-butyl-1,13-dioxo-2,14-dioxanonadecyl)phenylimino]benzo[a]phenoxazine, ETH 5418
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C45H57N3O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
719.95
MDL-szám:
UNSPSC kód:
26111700
termékcsalád
Selectophore
Minőségi szint
Általános leírás
Chromoionophore VII (ETH 5418) is a lipophilic ionophore.
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Alkalmazás
ETH 5418 was used for the designing of fluorescent microspheres.
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Egyéb megjegyzések
H+-selective chromoionophore used in a cation exchange system for the detn. of lead with lead ionophore
Jogi információk
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Mass-produced ionophore-based fluorescent microspheres for trace level determination of lead ions.
Telting-Diaz
Analytical Chemistry, 74 (20), 5251-5256 (2002)
Novel potentiometric and optical silver ion-selective sensors with subnanomolar detection limits.
Szigeti Z
Analytica Chimica Acta, 572 (1), 1-10 (2006)
M. Lerchi et al.
Analytical Chemistry, 64, 1534-1534 (1992)