Merck
229164
Sigma-Aldrich
4-(Phenylazo)diphenylamine
97%
Szinonimák:
4-Anilinoazobenzene, N-Phenyl-4-phenylazoaniline
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5N=NC6H4NHC6H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
273.33
Beilstein:
749359
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
powder
technika/technikák
titration: suitable
mp
89-91 °C (lit.)
λmax
411 nm
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
N(c1ccccc1)c2ccc(cc2)\N=N\c3ccccc3
InChI
1S/C18H15N3/c1-3-7-15(8-4-1)19-16-11-13-18(14-12-16)21-20-17-9-5-2-6-10-17/h1-14,19H/b21-20+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VXLFYNFOITWQPM-QZQOTICOSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Annett Boeddrich et al.
Cell chemical biology, 26(1), 109-120 (2018-11-26)
Self-propagating amyloid-β (Aβ) aggregates or seeds possibly drive pathogenesis of Alzheimer's disease (AD). Small molecules targeting such structures might act therapeutically in vivo. Here, a fluorescence polarization assay was established that enables the detection of compound effects on both seeded and