Fontos dokumentumok
424633
Azobenzene
98%
Szinonimák:
1,2-Diphenyldiazene; Diphenyldiazene
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1 mmHg ( 104 °C)
Minőségi szint
Teszt
98%
form
powder or crystals
öngyulladási hőmérséklet
890 °F
technika/technikák
titration: suitable
bp
293 °C (lit.)
mp
65-68 °C (lit.)
sűrűség
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
c1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2
InChI
1S/C12H10N2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/b14-13+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DMLAVOWQYNRWNQ-BUHFOSPRSA-N
Alkalmazás
As human tissue is translucent to red and near-infrared light but opaque to blue and UV light, Azobenzene is important in medicine and photopharmacology for applications that involve shifting the absorptions of both trans and cis isomers of azobenzene to longer wavelengths.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
100.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?