Merck
379298
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethyl-4,4′-azodianiline
97%
Szinonimák:
4-(4-Dimethylaminophenylazo)aniline, 4-Amino-4′-(dimethylamino)azobenzene, 4-Amino-4′-dimethylaminoazobenzene, p,p′-DMPA-aniline, p,p′-Dimapa-aniline, Disperse Black 3
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2NC6H4N=NC6H4NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
240.30
Beilstein:
748253
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Teszt
97%
Forma
powder, crystals or chunks
mp
190 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C14H16N4/c1-18(2)14-9-7-13(8-10-14)17-16-12-5-3-11(15)4-6-12/h3-10H,15H2,1-2H3/b17-16+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BVRIUXYMUSKBHG-WUKNDPDISA-N
Általános leírás
N,N-Dimethyl-4,4′-azodianiline, also knows as Disperse Black 3 is a disperse azo dye.
Alkalmazás
N,N-Dimethyl-4,4′-azodianiline has been used in a condensation reaction for the systhesis of azo-based phenylthiophene Schiff bases.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
H Towbin et al.
Analytical biochemistry, 173(1), 1-9 (1988-08-15)
Oligosaccharides from human milk were derivatized with 4'-N,N-dimethylamino-4-amino-azobenzene (DAAB) by reductive amination and purified by affinity chromatography on immobilized antibodies followed by resolution of the retained antigenic molecules by adsorption chromatography on HPLC. The visibility to the naked eye and
G Rosenfelder et al.
Analytical biochemistry, 147(1), 156-165 (1985-05-15)
Twenty-three monosaccharides, e.g., D- or L-pentoses, D- or L-hexoses, heptose, 2- or 6-deoxyhexoses, 2-deoxy-2-aminohexoses, hexuronic acids, and N-acetylmuramic acid, were coupled to the azo dye 4'-N,N-dimethylamino-4-aminoazobenzene by reductive amination using sodium cyanoborohydride as reducing agent and in the presence of