Fontos dokumentumok
115754
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine
≥99%
Szinonimák:
2,2,6,6-tetramethylpiperidide, 2,2,6,6-tetramethylpiperidine, Norpempidine, TEMP, TMPH
Teszt
≥99%
törésmutató
n20/D 1.445 (lit.)
bp
152 °C (lit.)
sűrűség
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)CCCC(C)(C)N1
InChI
1S/C9H19N/c1-8(2)6-5-7-9(3,4)10-8/h10H,5-7H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RKMGAJGJIURJSJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Allylated tertiary amines via allylic amination of allylic chlorides.
- Hydroxylamines via oxidation in the presence of oxone as an oxidant.
- Sulfenamide compounds by reacting with heterocyclic thiols in the presence of iodine as an oxidant.
- N-methylated amines via N-methylation by reacting with CO2 and phenylsilane.
- Propargylamines via three-component Mannich coupling reaction with aldehydes and alkynes.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
98.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
37 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)