Fontos dokumentumok
A21002
2-Acetylpyridine
≥99%
Szinonimák:
Methyl 2-pyridyl ketone
Teszt
≥99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.521 (lit.)
bp
188-189 °C (lit.)
sűrűség
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)c1ccccn1
InChI
1S/C7H7NO/c1-6(9)7-4-2-3-5-8-7/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AJKVQEKCUACUMD-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- A near-infrared fluorescent probe for monitoring pH changes in living cells.
- Biologically active ligands for preparing various metal complexes including Co(II), Ni(II), Cu(II) and Zn(II).
- A water-soluble, time-gated luminescence probe for singlet oxygen detection.
- 2-Acetylpyridine thiosemicarbazones are potent iron chelators and antiproliferative agents.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
163.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
73 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)