Fontos dokumentumok
204846
Ammonium metavanadate
99.95% trace metals basis
Szinonimák:
Ammonium vanadate(V)
Teszt
99.95% trace metals basis
Forma
crystalline
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
sűrűség
2.32 g/cm3 at 25 °C (lit.)
SMILES string
N.O[V](=O)=O
InChI
1S/H3N.H2O.2O.V/h1H3;1H2;;;/q;;;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Alkalmazás
It can also be used as a precursor to synthesize various vanadium catalysts such as vanadium carbide and nitride catalysts for hydrogenation, hydrodesulfurization, and hydrodenitrogenation reactions.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Respiratory Tract
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?