Merck
242586
Sigma-Aldrich
Diphenylamine
ACS reagent, ≥99%
Szinonimák:
DPA
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5)2NH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
169.22
Beilstein:
508755
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99%
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
5.82 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 108 °C)
Teszt
≥99%
öngyulladási hőmérséklet
1175 °F
izzítási maradék
≤0.03%
bp
302 °C (lit.)
mp
50-53 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: passes test
anion nyomok
nitrate (NO3-): passes test
alkalmasság
passes test for sensitivity to nitrate
SMILES string
N(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DMBHHRLKUKUOEG-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... UGT1A4(54657)
Alkalmazás
Diphenylamine can undergo palladium-catalyzed intramolecular cyclization to form carbazole. It may also be used as a starting material in the synthesis of triphenylamine.
Diphenylamine may be used in the preparation of diphenylamine reagent, which is employed for the quantitative estimation of nucleic acid (DNA) from various biological sources by colorimetric method.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Célzott szervek
Kidney,Liver,spleen
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Palladium-promoted cyclization of diphenyl ether, diphenylamine, and related compounds.
Akermark B, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 40(9), 1365-1367 (1975)
Triphenylamine
Hager FD
Organic Syntheses, 8(116), 116-116 (1928)
An improved diphenylamine method for the estimation of deoxyribonucleic acid.
Giles KW and Myers A.
Nature, 206(4979), 93-93 (1965)
Soluble and methane sulfonic acid doped poly (diphenylamine)-synthesis and characterization.
Wen T-C, et al.
Materials Letters, 57(2), 280-290 (2002)
Walter J Jessen et al.
The Journal of clinical investigation, 123(1), 340-347 (2012-12-12)
Neurofibromatosis type 1 (NF1) patients develop benign neurofibromas and malignant peripheral nerve sheath tumors (MPNST). These incurable peripheral nerve tumors result from loss of NF1 tumor suppressor gene function, causing hyperactive Ras signaling. Activated Ras controls numerous downstream effectors, but