Merck
8.43984
Sigma-Aldrich
Phenol solution
for synthesis (90% solution in water)
Szinonimák:
Phenol solution
Méret kiválasztása
500 ML
58 600,00 Ft
1 L
99 900,00 Ft
58 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
500 ML
58 600,00 Ft
1 L
99 900,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H6O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
94.11
Beilstein:
6428463
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥99% (GC)
58 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Terméknév
Phenol (90% solution in water), for synthesis
Minőségi szint
Teszt
≥99% (GC)
Forma
liquid
átmeneti hőmérséklet
flash point 81 °C (Information refers to the main component.)
sűrűség
1.07 g/cm3 at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Phenol, also known as hydroxybenzene, is a significant benzene derivative in commercial applications. It serves as a fundamental feedstock to produce polycarbonates, epoxy resins, molding compounds, and phenolic resins. Moreover, phenol finds extensive use in the manufacturing of aniline, caprolactam, and various other chemical derivatives.[1]
Alkalmazás
Phenol (90% solution in water) is used as a solvent to synthesis low molecular weight phenol-formaldehyde resins.[2]
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
177.8 °F - Information refers to the main ingredient.
Lobbanási pont (C)
81 °C - Information refers to the main ingredient.