Merck
W387520
Sigma-Aldrich
Methyl sulfoxide
≥99%, FG
Szinonimák:
Dimethyl sulfoxide, DMSO
Méret kiválasztása
W387520-SAMPLE
16 900,00 Ft
1 KG
27 000,00 Ft
10 KG
74 300,00 Ft
25 KG
197 000,00 Ft
16 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételbenTovábbi információk kérése
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
W387520-SAMPLE
16 900,00 Ft
1 KG
27 000,00 Ft
10 KG
74 300,00 Ft
25 KG
197 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2SO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
78.13
FEMA-szám:
3875
Beilstein:
506008
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
12.175
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
fatty; garlic; mushroom; oily; cheesy
grade:
FG
Halal
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
16 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételbenTovábbi információk kérése
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.859
gőzsűrűség
2.7 (vs air)
gőznyomás
0.42 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99%
öngyulladási hőmérséklet
573 °F
robbanási határérték
42 %, 63 °F
törésmutató
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
sűrűség
1.10 g/mL (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
fatty; garlic; mushroom; oily; cheesy
SMILES string
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Dimethyl Sulfoxide (DMSO) as a Potential Source of Interference in Research Related to Sulfur Metabolism-A Preliminary Study.: This study investigates the potential interference of DMSO in sulfur metabolism research, highlighting its impact on experimental outcomes. (Kaczor-Kamińska et al., 2024).
Vigyázat
Supercools easily and remelts slowly at room temperature. Solidified product can be re-liquified by warming to room temperature without detriment to the product.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Allison L Brill et al.
Scientific reports, 10(1), 386-386 (2020-01-17)
Polycystin 2 (PC2 or TRPP1, formerly TRPP2) is a calcium-permeant Transient Receptor Potential (TRP) cation channel expressed primarily on the endoplasmic reticulum (ER) membrane and primary cilia of all cell and tissue types. Despite its ubiquitous expression throughout the body
Gloria Pérez-Rubio et al.
Diagnostics (Basel, Switzerland), 10(1) (2020-01-08)
Cigarette smoking is influenced by nicotine's effects on dopaminergic activity, which appear to be moderated by genetic variation, particularly a variable number tandem repeat (VNTR, 48 bp) polymorphism in the third exon of the dopamine receptor gene (DRD4). Smokers with
J I Bertucci et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 225, 105523-105523 (2020-06-13)
Hexabromocyclododecane (HBCD) is a ubiquitous environmental contaminant of current concern despite its global ban in 2013 due to its characteristics as a persistent organic pollutant. While the toxicity of HBDC in vertebrates has been extensively studied, the specific molecular mechanisms
Cefan Zhou et al.
Autophagy, 16(10), 1786-1806 (2019-11-08)
Macroautophagy/autophagy plays key roles in development, oncogenesis, and cardiovascular and metabolic diseases. Autophagy-specific class III phosphatidylinositol 3-kinase complex I (PtdIns3K-C1) is essential for autophagosome formation. However, the regulation of this complex formation requires further investigation. Here, we discovered that STYK1
Ravi Sonkar et al.
Chemical research in toxicology, 32(10), 2016-2027 (2019-09-12)
Organic compounds have been linked to adverse pregnancy complications. Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS), a man-made fluorosurfactant and global pollutant, has been shown to induce oxidative stress in various cell types. Oxidative stress plays a key role in leading several placental diseases