Fontos dokumentumok
SML1988
TASIN-1 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
1′-(4-Methoxyphenylsulfonyl)-4-methyl-1,4′-bipiperidine hydrochloride, 1,4′-Bipiperidine, 1′-[(4-methoxyphenyl)sulfonyl]-4-methyl-, hydrochloride, Truncated APC Selective INhibitor-1
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
protect from light
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(CC1)CCN1C(CC2)CCN2S(C3=CC=C(OC)C=C3)(=O)=O.[H]Cl
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)