Fontos dokumentumok
L4129
L-α-Lysophosphatidylcholine from egg yolk
≥99%, Type I, powder
Szinonimák:
1-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine, L-α-Lysolecithin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
egg yolk
Minőségi szint
leírás
zwitterionic
típus
Type I
Teszt
≥99%
Forma
powder
szín
white
funkcionális csoport
phospholipid
lipidtípus
phosphoglycerides
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
- as a surfactant
- as a media supplement and in Staphylococcus aureus inhibition assay in dermatitis
- as a demyelinating agent for nerve
- as a component in sperm nuclei preparation buffer
Biokémiai/fiziológiai hatások
Minőség
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)