Merck
306673
Sigma-Aldrich
Docosanedioic acid
85%
About This Item
Lineáris képlet:
HOOC(CH2)20COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
370.57
Beilstein:
1801600
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
85%
mp
119-125 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C22H42O4/c23-21(24)19-17-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22(25)26/h1-20H2,(H,23,24)(H,25,26)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DGXRZJSPDXZJFG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Keerthana Rajes et al.
Pharmaceutics, 13(1) (2021-01-02)
A synthetic route for redox-sensitive and non-sensitive core multi-shell (CMS) carriers with sizes below 20 nm and narrow molecular weight distributions was established. Cyclic voltammetric measurements were conducted characterizing the redox potentials of reduction-sensitive CMS while showcasing its reducibility through