Merck
57527
Supelco
Docosanoic-1,2,3,4-13C4 acid
analytical standard
Szinonimák:
Behenic acid-1,2,3,4-13C4
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C4C18H44O2
Molekulatömeg:
344.55
UNSPSC kód:
12352106
NACRES:
NA.13
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
a címkézés mértéke
≥99%
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=[13C](O)[13CH2][13CH2][13CH2]CCCCCCCCCCCCCCCCCC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)