Merck
05407
Supelco
trans-Isoferulic acid
analytical standard
Szinonimák:
trans-3-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)acrylic acid, trans-3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid, Hesperetic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H10O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
194.18
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
230-236 °C
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(\C=C\C(O)=O)cc1O
InChI
1S/C10H10O4/c1-14-9-4-2-7(6-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)/b5-3+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QURCVMIEKCOAJU-HWKANZROSA-N
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Egyéb megjegyzések
This compound is commonly found in plants of the genus: salvia valeriana
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Mattia Gasperotti et al.
Talanta, 128, 221-230 (2014-07-26)
An increasing number of studies have concerned the profiling of polyphenol microbial metabolites, especially in urine or plasma, but only a few have regarded their accurate quantification. This study reports on a new ultra-performance liquid chromatography tandem mass spectrometry method