Merck
114537
Sigma-Aldrich
Phenol Red sodium salt
ACS reagent, Dye content 90 %
Szinonimák:
Phenolsulfonephthalein sodium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H13NaO5S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
376.36
Beilstein:
6260026
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
grade
ACS reagent
Minőségi szint
form
powder or crystals
összetétel
Dye content, 90%
az oldat átlátszósága
passes test
technika/technikák
titration: suitable
szín
red to very dark red
visual transition interval
6.8-8.2, yellow to red
6.8-8.2, yellow to red
mp
285 °C (dec.) (lit.)
λmax
423 nm
ε (extinkciós együttható)
≥19000 at 422-426 nm in methanol
≥900 at 256-269 nm in methanol
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].Oc1ccc(cc1)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc([O-])cc4
InChI
1S/C19H14O5S.Na/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19;/h1-12,20-21H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Phenol Red has been used for preparation of phosphate buffer saline (PBS)-with phenol red for microfluidic assay for simultaneous culture of multiple cell types. It has also been used for horseradish peroxidase-phenol red (HRP-PR) H2O2 (hydrogen peroxide) detection assay to identify redox cycling compounds.
Suitable for use as a pH indicator.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Phenol Red is a pH indicator which changes color from yellow to red.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
TiO2 nanotube arrays of 1000 ?m length by anodization of titanium foil: phenol red diffusion.
Paulose M, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 111, 14992-14997 (2007)
Microfluidic assay for simultaneous culture of multiple cell types on surfaces or within hydrogels.
Shin Y, et al.
Nature Protocols, 7, 1247-1259 (2012)
Profiling the NIH Small Molecule Repository for compounds that generate H2O2 by redox cycling in reducing environments.
Soares KM, et al.
Assay and Drug Development Technologies, 8, 152-174 (2010)