Fontos dokumentumok
861367
Thymol Blue sodium salt
ACS reagent, Dye content 95 %
Szinonimák:
Thymolsulfonphthalein sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
form
powder or crystals
összetétel
Dye content, 95%
az oldat átlátszósága
passes test
visual transition interval
1.2-2.8, red to yellow(acid range)
8.0-9.2, yellow to blue(alkaline range)
mp
283-285 °C (dec.) (lit.)
λmax
378 nm (2nd)
590 nm
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].CC(C)c1cc(c(C)cc1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C(C)C)c([O-])cc4C
InChI
1S/C27H30O5S.Na/c1-15(2)19-13-22(17(5)11-24(19)28)27(21-9-7-8-10-26(21)33(30,31)32-27)23-14-20(16(3)4)25(29)12-18(23)6;/h7-16,28-29H,1-6H3;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BAVBEHWEOJMHDS-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?