Fontos dokumentumok
P0290
Phenol red solution
0.5%, liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Szinonimák:
Phenolsulfonphthalein solution
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
sterile-filtered
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
form
liquid
koncentráció
0.5%
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
SMILES string
O=S1(C2=CC=CC=C2C(C3=CC=C(O)C=C3)(C4=CC=C(O)C=C4)O1)=O
InChI
1S/C19H14O5S/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19/h1-12,20-21H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a tracer dye for microinjection of zebrafish eggs
- as a component of the mMW medium for the preparation of mouse embryos
- in the preparation of versene-ethylenediamine tetraacetic acid (EDTA) solution
- as a pH indicator in Dulbecco′s modified Eagle medium (DMEM) during glycolytic stress (GST) tests and mitochondrial stress tests (MST) to evaluate metabolic function in cells.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?