Fontos dokumentumok
114405
Bromophenol Blue sodium salt
Dye content 90 %, ACS reagent
Szinonimák:
3′,3′′,5′,5′′-Tetrabromophenolsulfophthalein sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
Minőségi szint
Forma
powder
összetétel
Dye content, 90%
fehérjekimutatási szint mérési tartománya
10-80 μg
technika/technikák
titration: suitable
szín
blue, at pH above 4.6
visual transition interval
3.0-4.6, yellow to blue
λmax
383 nm
589 nm
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].Oc1c(Br)cc(cc1Br)C(=C2/C=C(Br)C(=O)C(Br)=C2)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H10Br4O5S.Na/c20-12-5-9(6-13(21)18(12)24)17(10-7-14(22)19(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28;/h1-8,24H,(H,26,27,28);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TWKDJMRHSLWRFI-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.