114529
Phenol Red
ACS reagent
Szinonimák:
Phenolsulfonphthalein
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
form
powder
az oldat átlátszósága
passes test
technika/technikák
titration: suitable
visual transition interval
6.8-8.2, yellow to red
oldhatóság
water: 0.77 g/L at 100 °C
λmax
360 nm
557 nm (2nd)
ε (extinkciós együttható)
≥10000 at 288-294 nm in H2O
≥55000 at 555-561 nm in H2O
≥7000 at 357-363 nm in H2O
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C19H14O5S/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19/h1-12,20-21H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Phenol Red has been used for the preparation of phenol red gavage meal for measurement of gastric emptying in rats.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
Egyszerűsítse az SDS-PAGE gél előkészítését előre kevert oldatainkkal és protokolljainkkal a fehérjék precíz elválasztása érdekében.