Merck
205486
Sigma-Aldrich
Xylenol Blue
indicator grade, Dye content 90 %
Szinonimák:
p-Xylenol Blue, p-Xylenolsulfonephthalein
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C23H22O5S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
410.48
Beilstein:
363132
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
grade
indicator grade
Minőségi szint
Forma
powder
összetétel
Dye content, 90%
technika/technikák
titration: suitable
hasznos pH-tartomány
1.2-2.8, red to yellow(acid)
8.0-9.8, yellow to violet(alkaline)
mp
212 °C (dec.) (lit.)
λmax
424 nm
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Cc1cc(c(C)cc1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c(O)cc4C
InChI
1S/C23H22O5S/c1-13-11-20(24)15(3)9-18(13)23(19-10-16(4)21(25)12-14(19)2)17-7-5-6-8-22(17)29(26,27)28-23/h5-12,24-25H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MGUKYHHAGPFJMC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Xylenol Blue is a dark brown powder and it belongs to the class of sulfonephthalein dyes. Xylenol Blue changes color from red (pH 1.2) to yellow (2.8) and yellow (8.0) to blue (9.6). It is widely used in food storage, drugs, determining bacterial growth, microbial assays and determining lipase.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
R. W. Sabnis
Handbook of Acid-Base Indicators (2007)