Fontos dokumentumok
1.11748
Supelco
Phenol red sodium salt
pH indicator, ACS
Szinonimák:
Phenol red sodium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H13NaO5S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
376.36
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171502
EC index szám:
252-057-8
NACRES:
NA.21
product name
Phenol red sodium salt, indicator ACS
grade
ACS reagent
Minőségi szint
veszteség
≤8.0% loss on drying, 110°C
visual transition interval
1.2-3.0, brown-orange to yellow(1st transition range)
6.5-8, brownish-yellow to red-violet(2nd transition range)
mp
285 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C19H14O5S.Na/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19;/h1-12,20-21H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
Analízis megjegyzés
1st transition range: pH 1.2 - pH 3.0brownish orange - yellow
2nd transition range: pH 6.5 - pH 8.0brownish yellow - red violet
Appearance of solution: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 8.0 %
Transition range (according to ACS): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3