Fontos dokumentumok
P5530
Phenol Red sodium salt
Powder
Szinonimák:
Phenolsulfonephthalein sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Phenol Red sodium salt, powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
szín
red to very dark red
visual transition interval
6.8-8.2, yellow to red
mp
285 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 mg/mL
εmax
31.62 at 423 nm in 0.1 M phosphate buffer
alkalmasság
suitable for (Suitable for use as a pH indicator)
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].Oc1ccc(cc1)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc([O-])cc4
InChI
1S/C19H14O5S.Na/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19;/h1-12,20-21H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)