Fontos dokumentumok
860891
Bromocresol Purple sodium salt
indicator grade, Dye content 90 %
Szinonimák:
5′,5″-Dibromo-o-cresolsulfonphthalein sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
indicator grade
Minőségi szint
form
powder
összetétel
Dye content, 90%
technika/technikák
titration: suitable
szín
brown to very dark brown, to Very Dark Red
visual transition interval
5.2-6.8, yellow to purple
mp
255 °C (dec.) (lit.)
λmax
379 nm
585 nm (2nd)
ε (extinkciós együttható)
≥47000 at 587-591 nm in 0.1 M NaOH
≥7000 at 375-381 nm in 0.1 M NaOH
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].Cc1cc(cc(Br)c1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c([O-])c(Br)c4
InChI
1S/C21H16Br2O5S.Na/c1-11-7-13(9-16(22)19(11)24)21(14-8-12(2)20(25)17(23)10-14)15-5-3-4-6-18(15)29(26,27)28-21;/h3-10,24-25H,1-2H3;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WNOIORUCCYNQPE-UHFFFAOYSA-M
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)