Merck
114553
Sigma-Aldrich
Thymolphthalein
ACS reagent, Dye content 95 %
Szinonimák:
5′,5′′-Diisopropyl-2′,2′′-dimethylphenolphthalein
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C28H30O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
430.54
Beilstein:
359413
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
grade
ACS reagent
Minőségi szint
form
solid
összetétel
Dye content, 95%
az oldat átlátszósága
passes test
technika/technikák
titration: suitable
visual transition interval
8.8-10.5, colorless to blue
mp
251-253 °C (lit.)
λmax
396 nm (2nd)
592 nm
SMILES string
CC(C)c1cc(c(C)cc1O)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4cc(C(C)C)c(O)cc4C
InChI
1S/C28H30O4/c1-15(2)20-13-23(17(5)11-25(20)29)28(22-10-8-7-9-19(22)27(31)32-28)24-14-21(16(3)4)26(30)12-18(24)6/h7-16,29-30H,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Thymolphthalein (5′, 5′′-Diisopropyl-2′, 2′′-dimethylphenolphthalein) is an acid-base indicator which is colorless in solutions with a pH below 8.5 and blue in solutions with a pH above 9.5. Thymolphthalein has been used as an indicator in periodate-thiosulfate reaction.
Alkalmazás
Thymolphthalein has been used as a pH indicator in [14C] urea breath test to determine when the CO2 trap is full.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Basal and insulin mediated VLDL-triglyceride kinetics in type 2 diabetic men.
S?rensen LP
Diabetes, 60(1), 88-96 (2011)
Effects of exercise on VLDL-triglyceride oxidation and turnover.
Sondergaard E
American Journal of Physiology. Endocrinology and Metabolism, 300(5), E939-E944 (2011)
Rhesus monkey (Macaca mulatta) model of Helicobacter pylori: noninvasive detection and derivation of specific-pathogen-free monkeys.
Laboratory Animal Science, 49(2), 197-201 (1999)
Bassam Z. Shakhashiri
Chemical Demonstrations: A Handbook for Teachers of Chemistry, Volume 3, 3 (1983)
Towards eliminating systematic errors caused by the experimental conditions in Biochemical Methane Potential (BMP) tests.
Stromberg S, et al.
Waste Management (New York, N.Y.), 34, 1939-1948 (2014)