Fontos dokumentumok
07670
N,N-Diethyl-p-phenylenediamine sulfate salt
for spectrophotometric det. of S2-, Cl2, ≥99.0%
Szinonimák:
4-Amino-N,N-diethylaniline sulfate salt
Teszt
≥99.0% (T)
≥99.0%
minőség
for spectrophotometric det. of S2-, Cl2
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
izzítási maradék
≤0.05%
mp
184-186 °C (lit.)
185-187 °C
oldhatóság
H2O: 0.1 g/mL, clear
SMILES string
OS(O)(=O)=O.CCN(CC)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C10H16N2.H2O4S/c1-3-12(4-2)10-7-5-9(11)6-8-10;1-5(2,3)4/h5-8H,3-4,11H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AYLDJQABCMPYEN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Rapid and Ultra-Sensitive Colorimetric Detection of H2O2 and Glucose: Utilizes N,N-Diethyl-p-phenylenediamine sulfate salt in a ferrous-metal organic framework enhancing peroxidase-mimicking activity. This breakthrough is pivotal for biochemical assays and diagnostics, demonstrating the versatility of DEPPD sulfate salt in medical research and health monitoring (Huang P et al., 2023).
- Cotton Textile/Iron Oxide Nanozyme Composites with Peroxidase-like Activity: Features N,N-Diethyl-p-phenylenediamine sulfate salt in the synthesis and application of advanced nanozyme composites. This innovation opens new avenues in textile engineering and catalysis, showcasing the role of DEPPD sulfate salt in the development of functional materials with environmental and industrial applications (Safarik I et al., 2021).
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?