Merck
D5143
Sigma-Aldrich
N,N-Diethyl-p-phenylenediamine oxalate salt
≥85% purity (TLC), powder or crystals
Szinonimák:
4-Amino-N,N-diethylaniline oxalate salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H16N2 · C2H2O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
254.28
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
product name
N,N-Diethyl-p-phenylenediamine oxalate salt, ≥85% (TLC)
Minőségi szint
Teszt
≥85% (TLC)
form
powder or crystals
összetétel
Water (by Karl Fischer): < 14%
szín
white to yellow
mp
145 °C (dec.)
oldhatóság
1 M HCl: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(O)=O.CCN(CC)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C10H16N2.C2H2O4/c1-3-12(4-2)10-7-5-9(11)6-8-10;3-1(4)2(5)6/h5-8H,3-4,11H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GXSUUFAGHVDMCO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
N, N-diethyl-p-phenylenediamine (DPD) oxalate salt is suitable as an analytical reagent (indicator) to determine the various oxidants on treating water.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Dokumentumtár megtekintése
Yang Yang et al.
Environmental science & technology, 48(20), 12362-12369 (2014-09-16)
Disinfectants inactivate pathogens in source water; however, they also react with organic matter and bromide/iodide to form disinfection byproducts (DBPs). Although only a few DBP classes have been systematically analyzed for toxicity, iodinated and brominated DBPs tend to be the