Fontos dokumentumok
447013
Poly(acrylic acid sodium salt)
average Mw ~5,100 by GPC, powder
Szinonimák:
Poly(sodium acrylate), Sodium polyacrylate
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mw ~5,100 by GPC
szennyeződések
8-14% water
pH
6-9
sűrűség
0.55 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Laboratory safety tools: Offers educational tools for chemistry, prioritizing customer health and safety, with online support available.
Recently, layer-by-layer (LbL) assembly has emerged as a versatile, gentle and, simple method for immobilization of functional molecules in an easily controllable thin film morphology.1,2 In this short review, we introduce recent advances in functional systems fabricated by using the mild, yet adaptable LbL technique.
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.