Fontos dokumentumok
1.05614
Supelco
Sodium hypochlorite solution
(6-14% active chlorine) EMPLURA®
Szinonimák:
Sodium hypochlorite solution, Soda bleaching lye, Eau de Labarraque
About This Item
Lineáris képlet:
NaClO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
74.44
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
NACRES:
NA.21
Ügynökség
suitable for SM 4500 - NH3
Minőségi szint
gőznyomás
20 hPa ( 20 °C)
termékcsalád
EMPLURA®
form
liquid
koncentráció
6-14% (NaClO)
szennyeződések
≤1.0% Free alkali (acidimetric, as NaOH)
pH
12-13 (20 °C in H2O)
bp
102 °C/1013 hPa
mp
-20 °C
sűrűség
1.22-1.25 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].[O-]Cl
InChI
1S/ClO.Na/c1-2;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
(6-14% active chlorine) EMPLURA®
Alkalmazás
  • A Mechanistic Spectrum of O-H Bond Cleavage Observed for Reactions of Phenols with a Manganese Superoxo Complex.: This article provides a mechanistic understanding of the reactivity of phenols, such as 4-nitrophenol, with manganese superoxo complexes, potentially leading to new catalytic methods for environmental and synthetic applications (Tian et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Assay (active chlorine; iodometric, Cl₂)6 - 14 %Free alkali (acidimetric, as NaOH)≤ 1.0 %The content stated refers to the filling day. Depending on storage period and temperature a decrease in content is to be expected
Jogi információk
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
CorrosionEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.