Fontos dokumentumok
261513
N,N-Diethyl-p-phenylenediamine
97%
Szinonimák:
4-Amino-N,N-diethylaniline
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.571 (lit.)
bp
115-116 °C/5 mmHg (lit.)
mp
19-21 °C (lit.)
oldhatóság
water: insoluble
sűrűség
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CCN(CC)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C10H16N2/c1-3-12(4-2)10-7-5-9(11)6-8-10/h5-8H,3-4,11H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QNGVNLMMEQUVQK-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
282.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
139 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?