Fontos dokumentumok
1.03121
Supelco
N,N-Diethyl-1,4-phenylenediammonium sulfate
GR for analysis
Szinonimák:
N,N-Diethyl-1,4-phenylenediammonium sulfate, 4-Amino-N,N-diethylaniline sulfate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H18N2O4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
262.33
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
228-500-6
NACRES:
NA.05
Minőségi szint
form
solid
öngyulladási hőmérséklet
540 °C
hatékonyság
497 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.0-2.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
274-275 °C/1013 hPa
mp
184-186 °C
oldhatóság
500 g/L
térfogatsúly
580 kg/m3
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C10H16N2.H2O4S/c1-3-12(4-2)10-7-5-9(11)6-8-10;1-5(2,3)4/h5-8H,3-4,11H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AYLDJQABCMPYEN-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay: ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum): passes test
pH-value (5 %; water): 2.0 - 2.2
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Sulfated ash (600 °C): ≤ 0.05 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.5 %
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3