Merck
317810
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt hydrate
99%
Szinonimák:
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt, Magnesium disodium ethylenediaminetetraacetate hydrate
About This Item
Lineáris képlet:
(NaOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COO)2Mg · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
358.50 (anhydrous basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
funkcionális csoport
amine
SMILES string
[Na+].[Na+].[H]O[H].[O-]C(=O)CN(CCN1CC(=O)O[Mg]OC(=O)C1)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.Mg.2Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;1H2/q;+2;2*+1;/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IFRDBGYJSLDMHQ-UHFFFAOYSA-J
Alkalmazás
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt hydrate (disodium magnesium EDTA) can be used as:     
  • A chelating agent in various fields that binds a wide range of polyvalent cations, including calcium.      
  • A nitrogen precursor salt to synthesize nitrogen-doped porous carbon material via direct pyrolysis for supercapacitor applications.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)