Merck
03747
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol
BioUltra, ≥99.5% (GC)
Szinonimák:
1,2-Ethanediol
About This Item
Lineáris képlet:
HOCH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
62.07
Beilstein:
505945
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352137
eCl@ss:
39020501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
gőzsűrűség
2.1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.08 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
BioUltra
Teszt
≥99.5% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
752 °F
robbanási határérték
15.3 %
technika/technikák
affinity chromatography: suitable
szennyeződések
insoluble matter, passes filter test
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.1% water
törésmutató
n20/D 1.431 (lit.)
n20/D 1.431
bp
195-198 °C
mp
−13 °C (lit.)
sűrűség
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤0.5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES string
OCCO
λ
neat
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: ≤0.03
λ: 280 nm Amax: ≤0.01
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
For desorption in immuno-affinity chromatography; Additive for the stabilization of urinary enzymes
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Kidney
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
239.0 °F - open cup
Lobbanási pont (C)
115 °C - open cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
J P Li et al.
Journal of biochemical and biophysical methods, 22(4), 311-320 (1991-05-01)
An affinity chromatography column packed with nonporous agarose beads derivatized with human growth hormone via carbonyldiimidazol was used for the purification of antibodies against human growth hormone from antiserum. Desorption with 1 M sodium chloride in 60% ethylene glycol at
K Jung et al.
Clinical biochemistry, 21(1), 53-57 (1988-01-01)
We examined the stability of N-acetyl-beta-D-glucosaminidase (EC 3.2.1.30), alanine aminopeptidase (EC 3.4.11.2), alkaline phosphatase (EC 3.1.3.1), gamma-glutamyltransferase (EC 2.3.2.2), and lysozyme (EC 3.2.1.17) in urine prepared by gel filtration and supplemented with albumin, or ethylene glycol, or ethylene glycol plus
P L Lim
Molecular immunology, 24(1), 11-15 (1987-01-01)
Comparative studies on the efficacies of various buffers in eluting absorbent-bound antibodies revealed the denaturative effect of 3 M KSCN on all three IgM antibodies but not on an IgG protein, and the generally weak eluting power of glycine-HCl buffer
Yi Wang et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(5), 1941-1951 (2013-01-16)
This article describes a robust method for the facile synthesis of small Ag nanocubes with edge lengths controlled in the range of 18-32 nm. The success of this new method relies on the substitution of ethylene glycol (EG)--the solvent most
Peter Mygind Leth et al.
Forensic science international, 155(2-3), 179-184 (2005-10-18)
Ethylene glycol (EG) can be found in many agents, such as antifreeze. Ingestion of EG may cause serious poisoning. Adults are typically exposed when EG is ingested as a cheap substitute for ethanol or in suicide-attempts. Children may be exposed