Fontos dokumentumok
02482
Cyclohexanone
analytical standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.4 (vs air)
gőznyomás
3.4 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.9% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
788 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
1.1 %, 100 °F
9.4 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.450 (lit.)
n20/D 1.451
bp
155 °C (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
sűrűség
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
O=C1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- vitamin A
- 2-cyclohexylidene cyclohexanone via Aldol condensation reaction
- 2-cyclohexenyl cyclohexanone via Aldol condensation reaction
- bis-(arylmethylidene)cycloalkanones by cross-aldol condensation with aldehydes
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
111.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
44 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
The aldol condensation reaction is an organic reaction introduced by Charles Wurtz, who first prepared the β-hydroxy aldehyde from acetaldehdye in 1872.