Merck
1.02888
Supelco
Cyclohexanone
EMPLURA®
Szinonimák:
Cyclohexanone, Pimelic ketone
Méret kiválasztása
1 L
26 900,00 Ft
2.5 L
56 100,00 Ft
10 L
183 000,00 Ft
25 L
326 000,00 Ft
190 L
1 960 000,00 Ft
26 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 L
26 900,00 Ft
2.5 L
56 100,00 Ft
10 L
183 000,00 Ft
25 L
326 000,00 Ft
190 L
1 960 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H10O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
98.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
203-631-1
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99% (GC)
bp:
155 °C/1013 hPa
gőznyomás:
4.5 hPa ( 20 °C)
26 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
gőznyomás
4.5 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
EMPLURA®
Teszt
≥99% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
430 °C
robbanási határérték
1.1 % (v/v)
szennyeződések
≤0.2% Water
pH
7 (20 °C, 70 g/L in H2O)
bp
155 °C/1013 hPa
mp
-31 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 43 °C
oldhatóság
90 g/L
sűrűség
0.95 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O=C1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Analízis megjegyzés
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.946 - 0.948
Water: ≤ 0.2 %
Jogi információk
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
111.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
44 °C - closed cup
Dokumentumtár megtekintése
Questions
  1. Ist das 1.02888 Cyclohexanon ein "medical grade" Produkt?
    1 answer
    1. This product is suitable for research use only. Currently, a medical or pharmaceutical grade of this material is not available.
      Helpful?