Merck
588164
Sigma-Aldrich
Cyclohexanone-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13CC5H10O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
99.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
99% (CP)
bp
155 °C (lit.)
mp
-47 °C (lit.)
sűrűség
0.956 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
O=[13C]1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2/i6+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JHIVVAPYMSGYDF-PTQBSOBMSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
111.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
44 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)