Merck
29135
Supelco
Cyclohexanone
Selectophore, ≥99.5%
About This Item
Lineáris képlet:
C6H10(=O)
CAS-szám:
Molekulatömeg:
98.14
Beilstein:
385735
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
grade
for ion-selective electrodes
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.4 (vs air)
gőznyomás
3.4 mmHg ( 20 °C)
leírás
solvent for preparation of membranes
termékcsalád
Selectophore
Teszt
≥99.5% (GC)
≥99.5%
öngyulladási hőmérséklet
788 °F
robbanási határérték
1.1 %, 100 °F
9.4 %
szennyeződések
≤0.1% water
törésmutató
n20/D 1.450 (lit.)
n20/D 1.451
bp
155 °C (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
sűrűség
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Cyclohexanone is an industrially important reagent. It is also a major intermediate in the synthesis of nylon.
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Egyéb megjegyzések
Solvent for preparing ion-selective membranes for microelectrodes; it is less volatile than other solvents
Jogi információk
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
111.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
44 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
U. Schaller et al.
Pflugers Archiv : European Journal of Physiology (1993)
Selective phenol hydrogenation to cyclohexanone over a dual supported Pd-Lewis acid catalyst.
Liu H
Science, 326 (5957), 1250-1252 (2009)
Effect of hydrogen sulphide on the hydrodeoxygenation of aromatic and aliphatic oxygenates on sulphided catalysts.
Senol OI
J. Mol. Catal. A: Chem., 277 (1), 107-112 (2007)
Yun-Yun Xu et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 21(2), 388-394 (2012-12-19)
A type of novel α,β-unsaturated cyclohexanone analogous, which designed based on the curcumin core structure, have been discovered as potential EGFR inhibitors. These compounds exhibit potent antiproliferative activity in two human tumor cell lines (Hep G2 and B16-F10). Among them
Viktória Fábos et al.
Chemistry, an Asian journal, 7(11), 2638-2643 (2012-09-07)
The processing of renewable feedstocks to platform chemicals and, to a lesser degree, fuels is a key part of sustainable development. In particular, the combination of lignocellulosic biomass with hydrothermal upgrading (HTU), using high temperature and pressure water (HTPW), is