Fontos dokumentumok
08299
Cyclopentanone
analytical standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥99.5% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.437 (lit.)
n20/D 1.437
bp
130-131 °C (lit.)
mp
−51 °C (lit.)
sűrűség
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
O=C1CCCC1
InChI
1S/C5H8O/c6-5-3-1-2-4-5/h1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BGTOWKSIORTVQH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Pyrolysis oil samples by gas chromatography with flame ionization detector (GC-FID) as well as two-dimensional GC with time-of-flight mass spectrometry (GC×GC-TOFMS).
- Brazilian sugarcane spirits and rum by high-performance liquid chromatography (HPLC) with ultraviolet-visible (UV-Vis) diode array detector (DAD).
- Crude and hydrotreated bio-oils obtained from various biomass resources by GC×GC-FID as well as GC×GC-TOF MS.
- Indoor air samples of semiconductor foundries by multisorbent adsorption/thermal desorption combined with GC-MS.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
86.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
30 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?