Fontos dokumentumok
45935
1,2,3-Trimethylbenzene
analytical standard
Szinonimák:
Hemellitol
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.15 (vs air)
gőznyomás
3.4 mmHg ( 37.7 °C)
öngyulladási hőmérséklet
878 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.513 (lit.)
bp
175-176 °C (lit.)
mp
−25 °C (lit.)
sűrűség
0.894 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
neat
SMILES string
Cc1cccc(C)c1C
InChI
1S/C9H12/c1-7-5-4-6-8(2)9(7)3/h4-6H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FYGHSUNMUKGBRK-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
127.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
53 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)