Merck
C102180
Sigma-Aldrich
Cyclohexanone
ReagentPlus®, 99.8%
Szinonimák:
pimelic ketone
About This Item
Lineáris képlet:
C6H10(=O)
CAS-szám:
Molekulatömeg:
98.14
Beilstein:
385735
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Teszt:
99.8%
bp:
155 °C (lit.)
gőznyomás:
3.4 mmHg ( 20 °C)
gőzsűrűség
3.4 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
3.4 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99.8%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
788 °F
robbanási határérték
1.1 %, 100 °F
9.4 %
törésmutató
n20/D 1.450 (lit.)
pH
~7 (20 °C, 70 g/L)
bp
155 °C (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
sűrűség
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
O=C1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Cyclohexanone is a cyclic ketone that can be prepared by either the oxidation of cyclohexane or the hydrogenation of phenol. It is an important raw material in the production of caprolactam, adipic acid, and nylon. It is also used as a solvent in insecticides, wood stains, paint and varnish removers, spot removers, cellulosics, and natural and synthetic resins and lacquers.
Alkalmazás
Cyclohexanone can be used as a reactant to synthesize:
  • Secondary amines by reductive amination.
  • Adipic acid.
  • Tetrasubstituted propargylamines.
It can also be used as a solvent in the triphenylmethyl chloride-initiated atom transfer radical polymerization of styrene to prepare polystyrene in the presence of a catalyst.
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
111.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
44 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Selective transfer hydrogenation of phenol to cyclohexanone on supported palladium catalyst using potassium formate as hydrogen source under open atmosphere.
Patil RD and Sasson Y.
Applied Catalysis A: General, 499, 227-231 (2015)
Supported zirconium-based continuous-flow microreactor for effective Meerwein-Ponndorf-Verley reduction of cyclohexanone.
Koreniuk A, et al.
Catalysis Communications, 64, 48-51 (2015)
Green and Sustainable Heterogeneous Organo-Catalyst for Asymmetric Aldol Reactions.
Sadiq M, et al.
Modern Research in Catalysis, 4(2), 43-43 (2015)
Synthesis of tetrasubstituted propargylamines from cyclohexanone by solvent-free copper (II) catalysis.
Palchak ZL, et al.
Green Chemistry, 17(3), 1802-1810 (2015)
First Order Hyperpolarizabilities, NPA and Fukui Functions of Cyclohexanone by Density Functional Theory Method.
Gangadharan RP and Krishnan SS.
Acta Physica Polonica A, 127(3), 748-752 (2015)