Fontos dokumentumok
W390909
Cyclohexanone
99.8%
Szinonimák:
Hexanon, Keto hexamethylene, Ketohexamethylene, Pimelic ketone, Sextone
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
gőzsűrűség
3.4 (vs air)
gőznyomás
3.4 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99.8%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
788 °F
robbanási határérték
1.1 %, 100 °F
9.4 %
törésmutató
n20/D 1.450 (lit.)
bp
155 °C (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
sűrűség
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
minty
SMILES string
O=C1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Structural Revision of Hyperibrin B and Hyperscabrones H and I by Biosynthetic Considerations, NMR Analysis, and Chemical Synthesis.: Cyclohexanone is utilized in the synthesis and structural revision of complex natural products, demonstrating its utility in biochemical research (Wang et al., 2021).
- Biocatalytic conversion of cycloalkanes to lactones using an in-vivo cascade in Pseudomonas taiwanensis VLB120.: This study highlights the biocatalytic potential of Cyclohexanone in producing valuable lactones, contributing to advancements in green chemistry (Karande et al., 2018).
Jogi nyilatkozat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
111.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
44 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?