Fontos dokumentumok
C2107
(1S)-(+)-10-Camphorsulfonic acid
99%
Szinonimák:
(+)-Camphor-10-sulfonic acid (β), (1S)-Camphor-10-sulfonic acid
Teszt
99%
form
crystals
optikai aktivitás
[α]20/D +19.9°, c = 2 in H2O
mp
196-200 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(CS(O)(=O)=O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t7-,10-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MIOPJNTWMNEORI-GMSGAONNSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?