Fontos dokumentumok
8.00763
Sigma-Aldrich
D-(+)-Malic acid
for the resolution of racemates for synthesis
Szinonimák:
D-(+)-Malic acid, (R)-(+)-Malic acid
About This Item
Lineáris képlet:
HOOCCH(OH)CH2COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
134.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
211-262-2
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (acidimetric)
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
101-104 °C
oldhatóság
364 g/L
térfogatsúly
600 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 101 °C
Melting range (upper value): ≤ 104 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=5 in pyridine): +27.0 - +30.0 °
Identity (IR): passes test
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3