Fontos dokumentumok
8.00384
Sigma-Aldrich
L-(-)-Malic acid
for resolution of racemates for synthesis
Szinonimák:
L-(-)-Malic acid, (S)-(-)-Malic acid
About This Item
Lineáris képlet:
HOOCCH(OH)CH2COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
134.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
202-601-5
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥99% (acidimetric)
form
powder
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
98-103 °C
oldhatóság
160 g/L
sűrűség
1.60 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
600 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 98 °C
Melting range (upper value): ≤ 103 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=5 in pyridine): -30.0 - -27.0 °
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1